Principaux documents
723592
Sigma-Aldrich
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BF3KNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
265-270 °C
Chaîne SMILES 
[K+].[O-][N+](=O)c1ccccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H4BF3NO2.K/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11(12)13;/h1-4H;/q-1;+1
Clé InChI
DZHYOFKWMHZKBK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.