722863
Trimethylsulfoxonium-13C3,d9 iodide
99 atom % 13C, 98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Essai
95% (CP)
Pf
208-212 °C (dec) (lit.)
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES
[I-].[2H][13C]([2H])([2H])[S+](=O)([13C]([2H])([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9OS.HI/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1+1D3,2+1D3,3+1D3;
Clé InChI
BPLKQGGAXWRFOE-PGPWJICYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable