Principaux documents
72248
Sigma-Aldrich
Nickel(II) carbonate basic hydrate
technical, ~46% Ni basis (KT)
Synonyme(s) :
Basic nickel carbonate
250 G
62,90 €
1 KG
122,00 €
62,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
62,90 €
1 KG
122,00 €
About This Item
Formule linéaire :
~NiCO3 · 2Ni(OH)2 · 4H2O
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
62,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Concentration
~46% Ni (KT)
Impuretés
~5% sodium sulfate
Chaîne SMILES 
[Ni++].O[Ni]O.O[Ni]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.3Ni.4H2O/c2-1(3)4;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;4*1H2/q;3*+2;;;;/p-6
Clé InChI
ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :