Documents
721689
Sigma-Aldrich
5-2,4-Cyclopentadien-1-yl)[(1,2,3-η)-1-phenyl-2-propenyl]-palladium
95%
About This Item
Formule linéaire :
Pd(η5-C5H5)(η3-1-PhC3H4)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
45-47 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Pd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH2][CH][CH]c2ccccc2
InChI
1S/C9H9.C5H5.Pd/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;1-2-4-5-3-1;/h2-8H,1H2;1-5H;
Clé InChI
STDKYMKMBSTDJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
118.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47.8 °C - closed cup