Principaux documents
721484
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2-methylaniline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
27-28 °C
Chaîne SMILES 
COc1cccc(N)c1C
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
OPXLVWLFDKRYRB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup