721107
Zinc oxide, dispersion
nanoparticles, <120 nm particle size (DLS), <35 nm avg. part. size (APS), 40 wt. % in butyl glycol
Synonyme(s) :
NanoSunguard™ in butyl glycol
About This Item
Forme
nanoparticles
Concentration
40 wt. % in butyl glycol
Taille des particules
<120 nm (DLS)
Taille moy. des particules
<35 nm (APS)
Point d'ébullition
>170 °C
Densité
1.37 g/mL±0.05 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
Clé InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F
Point d'éclair (°C)
67 °C