720968
Biphenyl-3,3′,5,5′-tetracarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
>400 °C
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1)-c2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H10O8/c17-13(18)9-1-7(2-10(5-9)14(19)20)8-3-11(15(21)22)6-12(4-8)16(23)24/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Clé InChI
QURGMSIQFRADOZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.