Principaux documents
719994
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene ketal
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
275-280 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ether
ketal
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC1(CCC2(CC1)OCCO2)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c10-8(7(11)12)1-3-9(4-2-8)13-5-6-14-9/h1-6,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
HIIFALCQUKTUHB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable