Principaux documents
719420
Sigma-Aldrich
Potassium 1-Boc-1H-indole-2-trifluoroborate
Synonyme(s) :
Potassium 1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indole-2-trifluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H14BF3KNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
168-175 °C
Chaîne SMILES 
[K+].CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C13H14BF3NO2.K/c1-13(2,3)20-12(19)18-10-7-5-4-6-9(10)8-11(18)14(15,16)17;/h4-8H,1-3H3;/q-1;+1
Clé InChI
IIPRPASPOXMUTF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable