Principaux documents
719269
Sigma-Aldrich
Sodium bis(2-ethylhexyl)sulfo(succinate-13C4)
99 atom % 13C, 96% (CP)
Synonyme(s) :
Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate-13C4 sodium salt, Docusate-13C4 sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C4C16H37NaO7S
Poids moléculaire :
448.53
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
96% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)CO[13C](=O)[13CH2][13CH]([13C](=O)OCC(CC)CCCC)S(=O)(=O)O[Na]
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/i13+1,18+1,19+1,20+1;
Clé InChI
APSBXTVYXVQYAB-AZUKWMEISA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable