Principaux documents
718823
Sigma-Aldrich
1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H23BN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 718823, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
97%
Forme
solid
Pf
74-78 °C
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnn2C3CCCCO3
InChI
1S/C14H23BN2O3/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)11-8-9-16-17(11)12-7-5-6-10-18-12/h8-9,12H,5-7,10H2,1-4H3
Clé InChI
ZZRFDLHBMBHJTI-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester can be used as a reactant:
  • In Suzuki coupling reaction for the preparation of heteroaryl scaffolds via formation of C-C bond.[1]
  • To synthesize darolutamide derivatives as potential androgen receptor inhibitors.[1]
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Discovery and biological evaluation of darolutamide derivatives as inhibitors and down-regulators of wild-type AR and the mutants
Y Jiang, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 182, 111608-111608 (2019)