Principaux documents
717878
Sigma-Aldrich
5-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
71-76 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1cccc(c1)-c2ccn[nH]2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-11-12-9/h1-6H,(H,11,12)
Clé InChI
NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable