Principaux documents
716901
Sigma-Aldrich
Gold nanorods
methyl terminated, 10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O
Synonyme(s) :
Au nanorods, Gold nanorod
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
Concentration
≥1800.0 μg/mL
Diam. × L
10 nm × 41 nm ± 10%
Impuretés
<0.0001% CTAB
Diamètre
10 nm
pH
6-8
Densité
1 g/mL at 25 °C
λmax
808 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Propriétés physiques
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable