Principaux documents
716766
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-1-(((2R,5R)-2,5-Diphenylpyrrolidin-1-yl)methylene)-2,5-diphenylpyrrolidinium tetrafluoroborate
Synonyme(s) :
Bis[(2R,5R)-diphenyl-1-pyrrolidinyl]methylium tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H33BF4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
544.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +144.0°, c = 0.5 in dichloromethane
Pf
>300 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.C1C[C@@H](N(\C=[N+]2/[C@H](CC[C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C33H33N2.BF4/c1-5-13-26(14-6-1)30-21-22-31(27-15-7-2-8-16-27)34(30)25-35-32(28-17-9-3-10-18-28)23-24-33(35)29-19-11-4-12-20-29;2-1(3,4)5/h1-20,25,30-33H,21-24H2;/q+1;-1/t30-,31-,32-,33-;/m1./s1
Clé InChI
RKLHUHRTFDXZEQ-ZNOPIPGTSA-N
Informations légales
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable