Documents
716367
Sigma-Aldrich
5-Hydroxymethyl-2-methylpyridine
97%
Synonyme(s) :
(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol, 6-Methylpyridine-3-methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.540
Pf
43-47 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(CO)cn1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6-2-3-7(5-9)4-8-6/h2-4,9H,5H2,1H3
Clé InChI
DJCJOWDAAZEMCI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C