716111
1,3-Dithiane-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC3H8S2
Poids moléculaire :
121.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.12
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
52-54 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
C1CS[13CH2]SC1
InChI
1S/C4H8S2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H2/i4+1
Clé InChI
WQADWIOXOXRPLN-AZXPZELESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informations légales
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable