Principaux documents
715603
Sigma-Aldrich
(R)-5-(Bromomethyl)-2-pyrrolidinone
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D +34.0°, c = 0.5 in ethanol
Pf
76-80 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrC[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H8BrNO/c6-3-4-1-2-5(8)7-4/h4H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Clé InChI
QFOSFXPTXNRRMF-SCSAIBSYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable