Principaux documents
714380
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridinyl)ethylamine hydrochloride
95%
250 MG
121,00 €
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
121,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8ClF3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pf
99-104 °C
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Chaîne SMILES 
Cl.NC(c1cccnc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2.ClH/c8-7(9,10)6(11)5-2-1-3-12-4-5;/h1-4,6H,11H2;1H
Clé InChI
NLDVAGWIUPSGQC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable