Principaux documents
714275
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-3-methylbutyric acid cyclohexylammonium salt
≥98% (CE)
Synonyme(s) :
L-Azidovaline cyclohexylammonium salt, N3-Val-OH CHA salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9N3O2·C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98% (CE)
Forme
crystals
Activité optique
[α]/D -34.0±2.0°, c = 1 in methanol
Composition
carbon, 53.4-55.6%
nitrogen, 22.5-23.7%
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC1CCCCC1.CC(C)[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C5H9N3O2/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-3(2)4(5(9)10)7-8-6/h6H,1-5,7H2;3-4H,1-2H3,(H,9,10)/t;4-/m.0/s1
Clé InChI
YMXXCNHHCIMTCV-VWMHFEHESA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable