Principaux documents
714232
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Boc-amino)-5-hexynoic acid
≥96% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-D-Hpg-OH, Boc-D-homopropargyl-Gly-OH, Boc-D-homopropargylglycine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥96% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 80.0±2.0°, c = 1 in DMF
Composition
carbon, 57.0-59.3%
nitrogen, 5.9-6.4%
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC#C)C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-5-6-7-8(9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h1,8H,6-7H2,2-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
Clé InChI
DPHIBCOGEUVKGB-MRVPVSSYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable