Principaux documents
713724
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-piperidine-3-carboxylate
≥97.0%
Synonyme(s) :
1-(tert-Butoxycarbonyl)-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, 1-(tert-Butyl) 3-ethyl 1,3-piperidinedicarboxylate, N-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester, Ethyl N-Boc-DL-nipecotate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.33
Beilstein:
3614917
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-7-6-8-14(9-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
Clé InChI
YCXCRFGBFZTUSU-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • GABAA receptor agonists
  • Piperidine derivatives
  • Selective TACE inhibitors
  • HDL-elevating agents
  • α-Sulfonyl hydroxamic acid derivatives
  • chemicals in the Iboga-alkaloid family
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of a Novel Heterospirocyclic 3-(N-Methyl-N-phenylamino)-2H-azirine and its use as an Amino Acid Equivalent in the Preparation of a Model Tripeptide
Villalgordo, J.M. and Heimgartner, M.
Tetrahedron Asymmetry, 49 (33), 7215-7222 (1993)