71318
Borohydrure de sodium
purum, ≥97.0% (gas-volumetric), tablet
Synonyme(s) :
Tétrahydruroborate de sodium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (gas-volumetric)
Forme
tablet
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Taille
18 mm × 10 mm × 8 mm
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Clé InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges