Principaux documents
711926
Sigma-Aldrich
(R)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥94.5% (TLC)
95%
Forme
lumps
Activité optique
[α]/D -12.0±1°, c = 1 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@H](CC#C)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c1-2-3-5(7)4-6(8)9;/h1,5H,3-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m1./s1
Clé InChI
FVKOZZHCHSRKJA-NUBCRITNSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable