Principaux documents
711497
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Mandelamide
≥97%
Synonyme(s) :
(R)-2-Hydroxy-2-phenylacetamide, D-Mandelamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Beilstein:
2575137
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥97%
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -56±2°
Chaîne SMILES 
NC(=O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-8(11)7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,10H,(H2,9,11)/t7-/m1/s1
Clé InChI
MAGPZHKLEZXLNU-SSDOTTSWSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable