Principaux documents
711438
Sigma-Aldrich
4,6,6-Trimethyl-1,3,2-dioxaborinane solution
1.0 M in dioxane
Synonyme(s) :
MPBH, Methylpentanediolborane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13BO2
Poids moléculaire :
127.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Concentration
1.0 M in dioxane
Densité
1.008 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1CC(C)(C)OBO1
InChI
1S/C6H13BO2/c1-5-4-6(2,3)9-7-8-5/h5,7H,4H2,1-3H3
Clé InChI
ARSUQHZDPBOKDP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Ming Fan et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 56, 311-317 (2015-08-08)
A robust synthetic strategy of biopolymer-based hydrogels has been developed where hyaluronic acid derivatives reacted through aqueous Diels-Alder chemistry without the involvement of chemical catalysts, allowing for control and sustain release of dexamethasone. To conjugate the hydrogel, furan and maleimide
Wendy Wj Unger et al.
Oncoimmunology, 4(8), e970462-e970462 (2015-09-26)
Therapeutic vaccinations against cancer are still largely ineffective. Major caveats are inefficient delivery of tumor antigens to dendritic cells (DCs) and excessive immune suppression by
Toshiki Matsui et al.
Acta biomaterialia, 13, 32-41 (2014-12-03)
Polylactic acid (PLA) is a candidate material to prepare scaffolds for 3-D tissue regeneration. However, cells do not adhere or proliferate well on the surface of PLA because it is hydrophobic. We report a simple and rapid method for inducing