Principaux documents
711012
Sigma-Aldrich
Uridine-13C9 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
UTP-13C9 disodium salt solution
1 MG
139,00 €
10 MG
675,00 €
25 MG
1 310,00 €
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
139,00 €
10 MG
675,00 €
25 MG
1 310,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C9H13N2Na2O15P3
Poids moléculaire :
537.04
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.12
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Essai
≥95% (CP)
Forme
solution
Concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+9
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Autres remarques
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable