710776
n-Butyllithium solution
1.4 M in toluene
Synonyme(s) :
n-BuLi, Butyl lithium, Butyllithium solution, Lithium-1-butanide
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
1.4 M in toluene
Densité
0.849 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
21.2 °F
Point d'éclair (°C)
-6 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)