Principaux documents
710741
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
5-Bromo-2-fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14BBrFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
46-50 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(Br)cnc2F
InChI
1S/C11H14BBrFNO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)8-5-7(13)6-15-9(8)14/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
LSBZMTVRIRYRDL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable