Principaux documents
710504
Sigma-Aldrich
Bis(4-methoxyphenyl)phosphine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H15O2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
Pf
36-40 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
COc1ccc(Pc2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C14H15O2P/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17-14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10,17H,1-2H3
Clé InChI
FWKICRREDMVWRF-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Enantioselective Ir-catalyzed hydrogenation
  • Palladium-catalyzed asymmetric additions
  • Alkali-metal-catalyzed addition reactions
  • Preparation of different DIOP-type ligands for uses in Rh-catalyzed asymmetric hydrogenation
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup