710199
Lithium ammonia borane
technical grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
solid
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Li+].B.[NH2-]
InChI
1S/BH3.Li.H2N/h1H3;;1H2/q;+1;-1
Clé InChI
DXMCHLDQUBTYRZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable