Principaux documents
710156
Sigma-Aldrich
3-Methylphenylacetaldehyde dimethyl acetal
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.495
Densité
0.974 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COC(Cc1cccc(C)c1)OC
InChI
1S/C11H16O2/c1-9-5-4-6-10(7-9)8-11(12-2)13-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3
Clé InChI
YUQCSJRITDBZLT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.4 °C - closed cup