Principaux documents
710083
Sigma-Aldrich
[(4-methylpiperazin-1-ium-1-yl)methyl]trifluoroborate
internal salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14BF3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
64-70 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC[NH+](CC1)C[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H13BF3N2/c1-11-2-4-12(5-3-11)6-7(8,9)10/h2-6H2,1H3/q-1/p+1
Clé InChI
NWDSODBACSCRNQ-UHFFFAOYSA-O
Application
Organotrifluoroborate involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and cross coupling with mesylated phenol derivatives
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable