Documents
710032
Sigma-Aldrich
Cyclohexylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H18BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
210-215 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCCCC2
InChI
1S/C11H18BNO4/c1-13-7-10(14)16-12(17-11(15)8-13)9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
SLUNFPHQHGXTCG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable