Principaux documents
709956
Sigma-Aldrich
P,P′-(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis[N,N,N′,N′-tetraethyl-phosphonous diamide]
97%
Synonyme(s) :
Xantphos based ligand
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H52N4OP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
558.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
99-104 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CCN(CC)P(N(CC)CC)c1cccc2c1Oc3c(cccc3C2(C)C)P(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C31H52N4OP2/c1-11-32(12-2)37(33(13-3)14-4)27-23-19-21-25-29(27)36-30-26(31(25,9)10)22-20-24-28(30)38(34(15-5)16-6)35(17-7)18-8/h19-24H,11-18H2,1-10H3
Clé InChI
APRIDPKHBSWSHQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable