Principaux documents
709891
Sigma-Aldrich
Spermidine-(butyl-d8) trihydrochloride
98 atom % D, 95% (CP)
Synonyme(s) :
Deuterated spermidine trihydrochloride, N-·(3-·Aminopropyl)·-1,4-·butane-d8-diamine trihydrochloride, N-(3-Aminopropyl)-1,4-butane-d8-diamine trihydrochloride
5 MG
713,00 €
10 MG
1 270,00 €
713,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 MG
713,00 €
10 MG
1 270,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NH2(CH2)3NH(CD2)4NH2⋅3HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
713,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
95% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
257-259 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Température de stockage
−20°C
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H/i1D2,2D2,4D2,6D2;;;
Clé InChI
LCNBIHVSOPXFMR-BQVYHINQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable