Principaux documents
709840
Sigma-Aldrich
4-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H18BNO2
Poids moléculaire :
219.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
103-107 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccncc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-9-6-7-14-8-10(9)13-15-11(2,3)12(4,5)16-13/h6-8H,1-5H3
Clé InChI
GZYZXNXJTPRMKF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable