Principaux documents
709654
Sigma-Aldrich
7-Bromo-5-methylindole
96%
Synonyme(s) :
7-Bromo-5-methyl-1H-indole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Br)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-4-7-2-3-11-9(7)8(10)5-6/h2-5,11H,1H3
Clé InChI
DCPYEEKBRKJUCY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup