Principaux documents
707198
Sigma-Aldrich
Sodium dichloroacetate-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Dichloroacetic acid-13C2 sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
Cl213CH13CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
powder
Pf
198 °C (dec.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-][13C](=O)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Clé InChI
LUPNKHXLFSSUGS-AWQJXPNKSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable