Key Documents
707112
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-thiazolecarboxylate
97%
Synonyme(s) :
Thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
51-55 °C
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCC(=O)c1cscn1
InChI
1S/C6H7NO2S/c1-2-9-6(8)5-3-10-4-7-5/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
XDOKFEJMEJKVGX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable