Principaux documents
705225
Sigma-Aldrich
7-Methylxanthine-2,4,5,6-13C4, 1,3-15N2 (with variable 15N labeling at N9)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxy-7-methylpurine-2,4,5,6-13C4, 1,3-15N2 (partial 15N labeling at N9)
2 MG
551,00 €
5 MG
1 390,00 €
551,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 MG
551,00 €
5 MG
1 390,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C4C2H615N2N2O2
Poids moléculaire :
172.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
551,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Pureté isotopique
≥98 atom %
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
≥300 °C
Changement de masse
M+7
Température de stockage
−20°C
−20°C
Chaîne SMILES 
Cn1c[15n][13c]2[15NH][13C](=O)[15NH][13C](=O)[13c]12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Clé InChI
PFWLFWPASULGAN-JVYICBGUSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable