Principaux documents
704911
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-2-bromo-N-phenylbutanamide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H18BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
44-50 °C
Chaîne SMILES 
CCC(Br)C(=O)N(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18BrNO/c1-2-16(18)17(20)19(15-11-7-4-8-12-15)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12,16H,2,13H2,1H3
Clé InChI
DVAAHBQCAZCHOP-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in Ni-pybox catalyzed asymmetric Negishi couplings.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Christian Fischer et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(13), 4594-4595 (2005-03-31)
A Ni/Pybox catalyst achieves the asymmetric cross-coupling of secondary alpha-bromo amides with organozinc reagents. The process tolerates a variety of functional groups and affords the desired product in good yield and in high enantiomeric excess.