704148
Carbon nanotube, single-walled
(6,5) chirality, ≥90% carbon basis (≥99% as carbon nanotubes), 0.78 nm average diameter, avg. no. of layers, 1
Synonyme(s) :
SWCNT
About This Item
Produits recommandés
Description
G/D Ratio: ≥20 (Raman 633 nm)
Median length: 1 μm
Pureté
≥90% carbon basis (≥99% as carbon nanotubes)
Forme
powder (freeze-dried)
Caractéristiques
avg. no. of layers 1
Fabricant/nom de marque
Signis® SG65
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Superficie
≥700 m2/g
Impuretés
≤5 wt. % Moisture content
Diamètre moyen
0.78 nm
Pf
3652-3697 °C (lit.)
Densité
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
0.1 g/cm3
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[C]
Description générale
Application
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
The CoMoCAT® method of single-walled carbon nanotube (SWNT) synthesis yields high purity SWNTs with specific chiralities and narrow distributions of tube diameters.