Principaux documents
703710
Sigma-Aldrich
trans-(2-Cyclohexylvinyl)boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H20BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
powder
Pf
218-223 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\C2CCCCC2
InChI
1S/C13H20BNO4/c1-15-9-12(16)18-14(19-13(17)10-15)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h7-8,11H,2-6,9-10H2,1H3/b8-7+
Clé InChI
YMOUBCDQXLQEBP-BQYQJAHWSA-N
Application
Purity excludes solvent of crystallization, may contain up to 10 wt. % DMSO
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable