Principaux documents
703265
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxaldehyde
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H8FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
powder
Pf
95-100 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1onc(-c2ccc(F)cc2)c1C=O
InChI
1S/C11H8FNO2/c1-7-10(6-14)11(13-15-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
GKFSKVZRERHBQP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable