Principaux documents
70240
Sigma-Aldrich
Sodium 1,5-naphthalenedisulfonate dibasic
technical, ~85% (T)
Synonyme(s) :
1,5-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt
1 KG
122,00 €
122,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
122,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H6Na2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.26
Beilstein:
3642373
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
122,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
~85% (T)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
YGSZNSDQUQYJCY-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable