Principaux documents
702145
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine-3-carboxamide
97%
Synonyme(s) :
2,6-Dichloronicotinamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
powder
Pf
148-151 °C
Groupe fonctionnel
amide
chloro
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2N2O/c7-4-2-1-3(6(9)11)5(8)10-4/h1-2H,(H2,9,11)
Clé InChI
TZQZNPXAAMVOKE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable