Principaux documents
701882
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-chloro-5-methylpyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
86-91 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Cc1cnc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-5(8)6(7)9-3-4/h2-3H,8H2,1H3
Clé InChI
CQKIBEOVARIBDN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves