Principaux documents
701599
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenylboronic acid MIDA ester
97%
Synonyme(s) :
2-(3-Fluorophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H11BFNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
189-194 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C11H11BFNO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-3-2-4-9(13)5-8/h2-5H,6-7H2,1H3
Clé InChI
BEIIVLQOKBPWDE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable