Principaux documents
701033
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3F5N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.463
Densité
1.524 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1ncc(F)c(c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F5N2/c7-2-1-13-5(12)4(8)3(2)6(9,10)11/h1H,(H2,12,13)
Clé InChI
WCQXOZYOPSARGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter