Principaux documents
701025
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-1H-indazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
119-125 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H5FN2/c8-6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
LIWIWTHSKJBYDW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable